Learn More
Gibco™ Sérum de veau nouveau-né, originaire de Nouvelle-Zélande
Milieux et réactifs de culture de cellules souches généraux ; sérums pour la recherche spécialisée et les dosages spécifiques
31.93€ - 118.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
---|---|
Age | Nouveau-né (14 jours ou moins) |
Espèces | Bovine |
Pays d’origine | Nouvelle-Zélande |
Format | Flacon |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11590506
|
Gibco™
16010167 |
100 mL |
31.93€
100mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11580506
|
Gibco™
16010159 |
500 mL |
118.00€
500mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Catégorie de sérums : Sûr
- Origine : Nouvelle-Zélande
- Prélevés chez des veaux âgés de 14 jours ou moins
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
Bovine | |
Flacon | |
Stériles | |
Congelé |
Nouveau-né (14 jours ou moins) | |
Nouvelle-Zélande | |
Standard (filtration stérile) | |
Gibco™ |