Learn More
Gibco™ Milieu de caryotypage PB-MAX™
Milieu complet développé pour la culture à court terme de lymphocytes sanguins périphériques pour les études cytogénétiques et les procédures de diagnostic in vitro
67.25€ - 278.00€
Spécification
Additif | L-glutamine |
---|---|
Couleur | Rouge |
Contenu et stockage | Conditions de stockage : -5 à -20 °C Protéger de la lumière. Conditions d’expédition : congelé Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
Dilution | 1 X |
Gamme de produits | PB-MAX™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10722057
|
Gibco™
12557013 |
100 mL |
67.25€
100mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11589716
|
Gibco™
12557021 |
500 mL |
278.00€
500mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Forme prête à l’emploi
- Tests de qualité et de performance
- Formulation classique
- Emballage durable
Le milieu 1X est congelé, prêt à l’emploi lors de la décongélation. Aucune supplémentation n’est nécessaire. Le milieu décongelé peut être stocké à 2-8°C pendant 14 jours maximum.
Tests de qualité et de performance
Chaque lot est testé par un laboratoire de cytogénétique de référence certifié américain afin de garantir des performances constamment supérieures. Les lymphocytes sanguins périphériques d’un donneur adulte normal sont cultivés pendant 72 heures dans le milieu de caryotypage Gibco PB-MAX avant de mesurer l’indice mitotique et la résolution des bandes chromosomiques. De plus, chaque lot est testé pour la stérilité, le pH, l’osmolalité et le mycoplasme.
Formulation classique
Le milieu de caryotypage Gibco PB-MAX est un milieu RPMI 1640 optimisé, complété par le sérum de veau fœtal (SVF), la L-glutamine et la phytohémagglutinine (PHA). Le milieu de caryotypage Gibco PB-MAX est basé sur des formulations référencées dans le Manuel de laboratoire de l’Association des technologues cytogénétiques pour la culture des lymphocytes sanguins périphériques pour l’analyse cytogénétique.
Analyse cellulaire, culture cellulaire, prolifération cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, recherche clinique, recherche clinique et translationnelle, cytogénétique, caryotypage, culture de cellules de mammifères.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Compliance
Fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
L-glutamine | |
Conditions de stockage : -5 à -20 °C Protéger de la lumière. Conditions d’expédition : congelé Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
|
PB-MAX™ | |
Humaine | |
Emballage durable | |
Sérum standard | |
Stérilisation par filtration |
Rouge | |
1 X | |
Milieu de caryotypage | |
Viabilité, prolifération et fonction cellulaires ; recherche clinique et translationnelle ; culture de cellules de mammifères | |
Lymphocytes | |
Glace carbonique | |
Liquide |
Pour une utilisation diagnostique in vitro.