Learn More
Gibco™ Viral Production Cells
Marque:  Gibco™ A35347
Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg
Code produit. 15967871
  • 944.00€ / 1mL
En stock, prêt à être expédié: 3
Description
Description
Les cellules de production virale Gibco sont un dérivé clonal de la lignée cellulaire HEK 293F et constituent une composante essentielle du système de production lentivirale LV-MAX. Les cellules de production virale ont été adaptées à un milieu de production LV-MAX sans sérum et sans protéines spécial défini chimiquement. Elles sont conservées dans une culture en suspension et se développeront dans le milieu de production LV-MAX jusqu’à atteindre une forte densité. Les cellules de production virale sont hautement transfectables par le réactif de transfection LV-MAX et génèrent une production lentivirale supérieure par rapport aux méthodes de production lentivirales à base de polyéthylèneimine (PEI).
  • Les cellules de culture en suspension facilitent le criblage à haut débit ou la mise à l’échelle
  • Niveaux de production virale plus élevés que les autres cellules HEK 293 en suspension
  • Croissance rapide des cellules et haute viabilité de la culture
Les cellules congelées sont fournies dans un flacon contenant 1 ml de cellules à une concentration de 1 x 107 cellules viables / ml au sein du milieu de production LV-MAX et DMSO de 10 %. Les cellules doivent être décongelées directement dans le milieu de production LV-MAX.
La croissance cellulaire s’effectue généralement dans des flacons sur une plateforme agitatrice, dans un incubateur de culture de cellules de CO2 humidifié. Cependant, les cultures ont des volumes évolutifs allant de blocs à 96 puits profonds jusqu’à des flacons de 2 l et des bioréacteurs. La récolte du vecteur lentiviral généralement effectuée deux jours après la transfection.
Spécification
Spécification
Lignée cellulaire pour la production de virus
Milieu de production LV-MAX™
Glace carbonique
Rein (embryonnaire)
Culture cellulaire en suspension
Cellules de production virale
1 x 107
1 ml
DMSO (10 %)