Learn More
Thermo Scientific Chemicals Coloration Giemsa, coloration biologique à haute pureté, substances
Catalog Number p-29912
18.66 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
51811-82-6
C14H14ClN3S
291.80
MFCD00012112,MFCD00081642
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
13735
(7-aminophénothiazin-3-ylidène)-diméthylazanium ; chlorure
[Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
51811-82-6
C14H14ClN3S
291.80
MFCD00012112,MFCD00081642
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
13735
(7-aminophénothiazin-3-ylidène)-diméthylazanium ; chlorure
[Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Absorbance 950 min. (in MeOH, on dried substance), 600 min. (in MeOH, on dried substance) A (1%/1cm)
Nom chimique ou matériau Giemsa Stain
Point de fusion 300.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Spectre IR Authentique
Lambda max. 640 to 650nm (in MeOH), 520 to 525nm (in MeOH)
Perte à la dessiccation 10% max. (110°C)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Noir à vert
Quantité 5 g
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Giemsa Stain