Learn More
Masterflex™ Tubulure en silicone durci au platine Gilmont™
Réduisez le temps de déballage, économisez sur les frais d’expédition et assurez-vous de toujours avoir assez de tubulures à portée de main grâce à cette grande longueur de tubulure. La tubulure en silicone durci au platine Gilmont™ est conçue pour offrir une longue durée de vie dans les applications de pompage péristaltique.
163.00€ - 187.00€
Spécification
Certifications/Conformité | FDA, USP, USDA, BPF |
---|---|
Matériau | Silicone |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -60deg;C |
Stérilité | Stérile |
Couleur | Translucide |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15110166
|
Masterflex™
95802-12 |
6,4 mm |
187.00€
7.50m |
N/A | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
15130166
|
Masterflex™
95802-09 |
4,8 mm |
163.00€
7.50m |
N/A | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
- Le silicone durci au platine non stérilisé est fourni dans un emballage individuel contenant 25 pieds de tubulure
- Fonctionnement à une large plage de températures
- Conforme USP classe V, EP, FDA, REACH, RoHS, ADCF
- Conformité FDA, USP, USDA, BPF
- Faible liaison protéique, résistante aux champignons, sans phtalate et sans latex
- La tubulure translucide est non toxique, non hémolytique et apyrogène
Spécification
FDA, USP, USDA, BPF | |
-60deg;C | |
Translucide |
Silicone | |
Stérile | |
460deg;C |