Learn More
Gilson™ Racks vides pour pointes de pipettes
À utiliser avec les pointes Gilson Diamond en vrac. Les racks vides pour pointes de pipettes Gilson™ sont disponibles dans un assortiment de couleurs pour faciliter leur utilisation.
Marque:  Gilson™ F171402
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 12619601
  • 11.10€ / 2 pièces
Date d’expédition estimée: 18-11-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Entièrement autoclavables
  • En PP
Spécification
Spécification
Oui
Pipette Tips (20 to 300μL D300)
PP
Empty Rack
4,88 in
3,66 in
5,28 in