Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes à filtre stérilisées PIPETMAN™ EXPERT™
Dotées de graduations à différents niveaux pour procéder à de rapides vérifications lors de l’aspiration d’échantillons
Marque:  Gilson™ F1737032
Informations supplémentaires : Poids : 6.55000kg
Code produit. 15962061
  • 433.00€ / 3072 pièces
Date d’expédition estimée: 10-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fait avec du polymère breveté à faible rétention qui crée une surface hydrophobe minimisant les liaisons entre échantillons lors de la distribution
  • Pointes avec emballage à code couleur correspondant aux normes industrielles et permettant la mise en correspondance avec les couleurs des volumes de pipettes
  • Produit apyrogène, sans ADN humain, RNase, DNase et inhibiteurs de PCR
Spécification
Spécification
200, 500, 1000 mu;l
50 à 1250 mu;l
Stérile
4,02 in
Version longue
Polypropylene
À filtre
Transparent
10,22cm