Learn More
Gilson™ Pipettes à volume fixe F PIPETMAN™
Pipette à déplacement d’air à volume fixe dédiée garantissant l’absence de risque d’erreur de sélection du volume.
Marque:  Gilson™ F123772
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10112862
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Pipette à volume fixe dédiée garantissant des résultats à la fois fiables et cohérents
  • Les utilisateurs peuvent ajuster le volume en laboratoire pour les liquides denses ou visqueux
  • Le mécanisme mono-volume représente une alternative économique pour les diagnostics cliniques, le contrôle de qualité et les tests de routine
Les erreurs maximales tolérées du système Gilson sont uniquement garanties lors de l’utilisation des pipettes PIPETMAN avec les pointes Gilson PIPETMAN recommandées.
Spécification
Spécification
±0,1 μl
D200, embout DF30ST
Blue
D200, DF30ST Tip
F10
Non-sterile
10 μl
Piston en acier inox et poignée en PVDF
4,25 in
12,48 in
1,46 po
Certified Quality
GLP
Autoclavable
Reusable
Polypropylène
1
Fixed Volume Pipette
D200, embout DF30ST
3 an
10.8 cm
31.7 cm
3.7 cm
Promotions
Prestations de service