Learn More
Gilson™ Pipettes fixes PIPETMAN™ L
Nouvelle pipette à volume fixe légère avec faibles forces et reproductibilité élevée
Marque:  Gilson™ FA10018
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Code produit. 15124165
  • 224.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-06-2024
Description
  • Conception améliorée de la poignée pour les utilisations intensives, avec un poids plus faible et un crochet plus gros
  • Couverture graduée réglable par l’utilisateur en laboratoire pour les liquides denses et visqueux (une fois réinitialisé, le nouveau volume ne peut être modifié accidentellement)
  • Partie inférieure du bouton-poussoir colorée en bleu, pour une identification facile en tant que modèle à volume fixe
  • Pour un accès facile aux pièces réparables, la pipette est équipée de l’éjecteur de pointe Gilson.
  • Code d’identification 2D pour une traçabilité aisée. La fonction de traçabilité permet de retrouver le numéro de référence du produit, la date de fabrication, le numéro de série et le volume nominal
  • L’éjecteur de pointe réglable offre un confort aux utilisateurs droitiers et gauchers
Spécification
Spécification
±0.05 μl
Pointe D10, DL10, DF10, DFL10
Autoclavable
Manual
Cône D-10, DL10, DF10, DFL10
Polypropylene
1
No
Pipette fixe
Pointe D10, DL10, DF10, DFL10
4,25 in
12,48 in
1,46 po
0,37 lb
Certified Quality
ISO8655, CE, BPL
No
Rouge
Reusable
Ergonomic
F2L
Pipetman™ L
Non-sterile
2 μl
Éjecteur à clip en plastique
10.8 cm
31.7 cm
3.7 cm
Rouge
Promotions
Prestations de service