Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes sur portoir PIPETMAN™ Tipack™
Conçues pour être fonctionnelles, pratiques et robustes. Les pointes de pipette en rack Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ sont disponibles dans des emballages stérilisés ou autoclavables.
54.00€ - 226.00€
Spécification
Filtré | Non-filtered |
---|---|
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Autoclavables |
Type de produit | Pipet Tips |
Jetable | Single-use |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Volume (métrique) | Modèle | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Volume (métrique) | Modèle | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10173332
|
Gilson™
F161370 |
1,04cm | 500 à 5000 μl | D5000 | Non stérile |
226.00€
600 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12629581
|
Gilson™
F171100 |
3 cm | 0,1 à 10 μl | D10 | Non stérile |
79.25€
960 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12679581
|
Gilson™
F171101 |
3 cm | 0,1 à 10 mu;l | D10 | Stérile |
90.85€
960 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12639581
|
Gilson™
F171200 |
3 cm | 0.1 à 20μl | DL10 | Non stérile |
63.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12689581
|
Gilson™
F171201 |
3 cm | 0,1 à 20 mu;l | DL10 | Stérile |
90.85€
960 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12649581
|
Gilson™
F171300 |
5,1cm | 2 à 200 mu;l | Test de correction D200 | Non stérile |
67.25€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10153382
|
Gilson™
F171301 |
5,1cm | 2 à 200 μl | Test de correction D200 | Stérile |
75.20€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12629601
|
Gilson™
F171400 |
5,1cm | 20 à 300mu; L | Test de correction D300 | Non stérile |
54.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12699581
|
Gilson™
F171401 |
5,1cm | 20 à 300 mu;l | Test de correction D300 | Stérile |
68.85€
960 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12659581
|
Gilson™
F171500 |
5,1cm | 100 à 1000 mu;l | D1000 | Non stérile |
71.20€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12609591
|
Gilson™
F171501 |
5,1cm | 100 à 1000 mu;l | D1000 | Stérile |
79.25€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12669581
|
Gilson™
F171600 |
8,4cm | 100 à 1200 mu;l | Test de correction D1200 | Non stérile |
69.15€
960 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12619581
|
Gilson™
F171601 |
8,4cm | 100 à 1200 mu;l | D1200 | Stérile |
78.35€
960 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Géométrie optimisée et matériau en polypropylène pur garantissant une faible rétention et une surface naturellement hydrophobe
- Mise en place de la pointe ne nécessitant que peu de force
- Robustes et conçues pour résister à l’autoclavage
- Niveau de stérilité garanti (SAL) 10-6-, par irradiation aux rayons gamma
- Tous les conditionnements sont emballés dans du plastique de qualité identique aux dispositifs médicaux ; assure un blindage complet contre la contamination
- Les points d’indication utilisés sur les produits Gilson subissent une modification irréversible de leur couleur lors de la stérilisation ; les points gamma jaunes deviennent rouges après une exposition correcte des produits
- Les Tipacks sont scellées de manière sécurisée avec une bande adhésive ; une description complète du produit est fournie avec le Tipack pour assurer sa traçabilité et faciliter son identification
- Disponibles en emballages stérilisés ou autoclavables
- Fabrication en salle blanche et donc sans risque de contamination
- Traçabilité absolue garantie du moule à la paillasse
- Identification facile grâce à un emballage à code couleur conforme aux exigences de la GLP
Informations sur la commande
10 Tipacks de 96 pointes en rack
Spécification
Non-filtered | |
Autoclavables | |
Single-use |
Transparent | |
Pipet Tips | |
Polypropylène |