Learn More
Gilson™ Système de recharge PIPETMAN™ TOWERPACK™
Les racks à code couleur permettent de différencier les modèles de pointes et d’identifier les modèles de pipettes Gilson compatibles. Le système de recharge Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ est disponible en versions autoclavable et stérilisée.
Marque:  Gilson™ F167202
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Code produit. 10347422
  • 62.00€ / 960 pièces
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
  • Racks à code couleur pour différencier les modèles de pointes et identifier les modèles de pipettes Gilson™ compatibles
  • Disponible en versions autoclavables et stérilisées
  • S’adapte à la boîte de recharge universelle (réf. n° F167100G, disponible séparément)
  • Le système Tower Pack est stérilisé et conditionné individuellement dans un emballage plastique de qualité médicale pour protéger les pointes de la contamination
Spécification
Spécification
0,1 à 20 mu;l
Stérile
Autoclavable
10.7 cm
Blister Refill
Red
Cônes de pipettes DL10 0,1 à 20 μl 45mm L Pipetman™ Diamond™
Non-filtered
Transparent
4,21 in
Gamma-ray Sterilized
Système de recharge de pipette Tower Pack™
Single-use
PP