Learn More
Scat™ Bouchons de sécurité avec filetage GL 45
Bloque les vapeurs de solvant par ventilation pendant le retrait grâce au bouchon de sécurité S.C.A.T.™ doté d’un filetage GL 45. Dispose aussi d’une soupape à air qui combine les fonctions d’une valve et d’un filtre. Les solvants restent propres et les composants des mélanges de solvants ne peuvent pas s’évaporer.
Marque:  Scat™ 107019
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10109392
  • 90.47€ / 1 pièce
En stock 28
Ajouter au panier
Description
Description
  • Bouchon à vis GL 45
  • Connecteur de diamètre externe 3.2 mm
  • Capillaires inclus
Spécification
Spécification
1 capillaire
1 par unité
3.2 mm
1 par unité
Bouchon
Couvercle I
Vidéos