Learn More
BRAND™ Burette automatique en verre : BB
Sans robinet d’arrêt intermédiaire. Comprend un flacon.
Marque: BRAND™ 922523
Informations supplémentaires : Poids : 0.46000kg
Description
Spécification
50 ml | |
0,1 mL | |
Burette automatique |
verre | |
Flacon |