Learn More
BRAND™ Burette automatique en verre : BB
Sans robinet d’arrêt intermédiaire. Comprend un flacon.
Marque: BRAND™ 922522
Informations supplémentaires : Poids : 0.19000kg
Description
Spécification
25 ml | |
0,05 mL | |
Burette automatique |
Verre | |
Flacon |