Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec bouchon en polyéthylène, graduations bleues
Permet une mesure et une manipulation précises et sûres des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées de classe A Hirschmann Instruments™ avec bouchon en polyéthylène et graduations bleues sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
Marque: Hirschmann™ 2820186
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.23400kg
Description
- Avec bouchon rodé NS en PE
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
DIN EN ISO 1042 | |
250 ml | |
220 mm | |
Rodage standard NS 14/23 | |
Oui |
PE | |
Verre borosilicaté, DURAN™ | |
±0.15 ml | |
±0.15 ml | |
A |