Learn More
Gravis Flacons carrés à col large en verre
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 ml
30 ml
100 ml
Description
- Disponibles en plusieurs capacités
- Large col pour une facilité d’accès au contenu
- En verre sodocalcique
Spécification
Type de produit | Flacon |
Capacité (métrique) | 2,5 ml |
Matériau | Verre |
Nb par paquet | 360/boîte |
Quantité | 2,5 ml |