Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec bouchon en polyéthylène
Obtenez des solutions d’étalonnage précises. Les fioles jaugées de classe A Hirschmann™ avec bouchon en polyéthylène sont standardisées pour contenir ou fournir un volume donné de liquide. Le flacon contient de l’encre de diffusion argentée avec des graduations brunes.
Marque:  Hirschmann™ 2822165
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 11922043
  • 28.75€ / 2 pièces
Expédition estimée
18-05-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Avec bouchon en polyéthylène
  • Avec graduation indélébile ambrée
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Spécification
DIN EN ISO 1042
20 ml
110 mm
Rodage standard NS 10/19
Oui
PE
Verre borosilicaté, DURAN™
±0.04 ml
±0.04 ml
A