Learn More
Hirschmann™ Lamelles en verre pour hémocytomètre avec certification CE conforme à IVD 98/79 EC
Pour les chambres de numération
22.24€ - 36.41€
Spécification
Type de produit | Lamelles pour hémocytomètre |
---|---|
Matériau | Verre |
Épaisseur (métrique) | 0,4 mm |
À utiliser avec (équipement) | Haemocytomètre |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10099780
|
Hirschmann™
8000124 |
20 x 26 mm | Lamelles pour hémocytomètre |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10161671
|
Hirschmann™
8000125 |
22 x 22 mm | Lamelles couvre-objet pour hémacytomètre |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10623392
|
Hirschmann™
8000126 |
24 x 24 mm | Lamelles pour hémocytomètre |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Surface rodée et polie
- Numéro de LOT sur l’emballage
- Marqué avec : utilisable jusqu’à, certification CE conforme à IVD 98/79 EC. Selon la réglementation allemande sur l’étalonnage (Eichordnung), seuls les couvercles en verre pour hémocytomètre officiellement étalonnés peuvent être mis sur le marché et utilisés en RFA
Spécification
Lamelles pour hémocytomètre | |
Verre | |
0,4 mm | |
Haemocytomètre |