Learn More
Merck Filtres en fibre de verre
Pour la préfiltration et l’analyse de contamination
Marque: Merck AP2509000
140.37 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Pour la préfiltration et l’analyse de contamination
Présentation
Les filtres à disques fibreux Millipore sont disponibles dans une large gamme de débits et de capacités de cadence. Nos filtres en fibre de verre sont disponibles avec ou sans résines liantes et peuvent être stérilisés à l’oxyde d’éthylène, par irradiation aux rayons gamma et en autoclave (121°C à 1 bar).
Filtres en fibre de verre avec résine de liaison : les filtres Millipore avec résine de liaison offrent une résistance supérieure aux conditions humides et sont excellents pour l’analyse qualitative et la préfiltration, en particulier pour les liquides hautement contaminés. Ils sont également largement utilisés pour la clarification des solutions aqueuses.Type AP20
- Rétention plus faible, capacité d’absorption des impuretés plus élevée que les filtres AP15
- Préfiltre recommandé pour les filtres de 0,8 à 8,0 µm
- Utiliser en amont pour protéger les filtres de type AP15
Type AP25
- Un surcroît d’épaisseur confère la même rétention et une plus grande capacité d’absorption des impuretés que l’AP20
- Préfiltre recommandé pour les filtres de 0,9 à 8 µm, en particulier pour les liquides protéiques et hautement contaminés
- Utiliser en amont pour protéger les filtres de type AP15
Spécification
63,6 L/min/cm2 | |
Autoclavables | |
Filtre en profondeur | |
0,8 à 8 µm | |
Stérile | |
Préfiltration de liquides protéiques et fortement contaminés | |
Hydrophile | |
110 µg/cm2 | |
1022°F | |
0,047 in | |
Membranes filtrantes | |
3,5 in | |
9 cm |
35 mm de H2O | |
Blanc | |
Microfibre de verre borosilicaté | |
2 μm | |
5,8 mL/min/cm2 | |
AP25 | |
Résine de liaison | |
unie | |
550deg;C | |
1200 µm | |
Hydrophile | |
9 cm |