Learn More
Merck Glass Fiber Filters Without Binder, 2.7 μm
Hydrophilic Glass Fiber without Binder Resin filter
56.85€ - 79.60€
Spécification
Débit d’air | 139 L/min/cm2 |
---|---|
Résistance à l’air | 16 mm de H2O |
Autoclavable | Autoclavables |
Couleur | Blanc |
Type de filtre | Filtre en profondeur |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10536532
|
Merck
APFD02500 |
0,98 in | 2,5 cm |
56.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10248490
|
Merck
APFD04700 |
1,8 in | 4,7 cm |
79.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10597102
|
Merck
APFD09050 |
3,5 in | 9 cm |
73.90€
50 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Filtre en fibre de verre hydrophile sans résine de liaison
Millipore fibrous disc filters are available in a wide range of flow rates and throughput capacities. Our Glass Fiber filters are available with or without binder resins and can be sterilized by EO, gamma, or autoclave (121 °C at 1 bar).Glass Fiber Filters without Binder Resin:
The filters without binder resin retain their structural integrity without weight loss when heated up to 500 °C and can therefore be used in gravimetric analysis as well as for the filtration of hot gases.
Type APFD
•Thick filter with high flow and low retention
•Use for clarifying suspensions containing particulates greater than 1.0 μm
Spécification
139 L/min/cm2 | |
Autoclavables | |
Filtre en profondeur | |
2,7 µm | |
Stérile | |
Utilisés pour clarifier des suspensions contenant des particules | |
Hydrophile | |
932°F | |
0,018 in | |
Membranes filtrantes |
16 mm de H2O | |
Blanc | |
Microfibre de verre borosilicaté | |
2,7 μm | |
2,7 mL/min/cm2 | |
APFD | |
unie | |
500deg;C | |
470 µm | |
Hydrophile |