Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Pré-filtres en fibre de verre
Les préfiltres en fibre de verre Sartorius Stedim Biotech™ conviennent à la filtration et la préfiltration des liquides, et à la préparation d'échantillons analytiques.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ 13400--45------Q
Informations supplémentaires : Poids : 0.17200kg
Description
- Principalement utilisé comme préfiltre
- Hydrophile
- Microfibre de verre avec liant
- Non stériles, conditionnés en vrac
- Blanc, sans grille
- Fabriqués avec des agents de liaison synthétiques pour que le filtre ait une résistance définie
- Mécaniquement et chimiquement stable
Spécification
73 g/m2 | |
Glass Microfiber (Hydrophilic, with binder) | |
Hydrophile | |
180°C |
Disque | |
13400 | |
500 / boîte | |
45 mm |