Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Pré-filtres en fibre de verre
Les préfiltres en fibre de verre Sartorius Stedim Biotech™ conviennent à la filtration et la préfiltration des liquides, et à la préparation d'échantillons analytiques.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ 13400--16------S
Informations supplémentaires : Poids : 0.03400kg
Code produit. 15982470
  • 92.70€ / 200 pièces
Expédition estimée: 10-01-2024
Description
  • Principalement utilisé comme préfiltre
  • Hydrophile
  • Microfibre de verre avec liant
  • Non stériles, conditionnés en vrac
  • Blanc, sans grille
  • Fabriqués avec des agents de liaison synthétiques pour que le filtre ait une résistance définie
  • Mécaniquement et chimiquement stable
Spécification
Spécification
73 g/m2
Microfibre de verre (hydrophile, avec liant)
Hydrophile
180°C
Disque
13400
200 / boîte
16 mm