Learn More
Bohlender™ Raccords à vis en ETFE renforcé en fibre de verre BOLA™
Utilisez ces raccords à vis pour connecter les équipements et les accessoires à filetages GL à la tubulure à paroi rigide ou aux tubes en verre, en plastique ou en métal. Les raccords à vis en ETFE renforcé en fibre de verre Bohlender™ BOLA™ sont parfaits pour fixer des sondes, thermomètres, tubes plongeurs ou câbles dans des récipients de réaction. Parfaits pour une utilisation dans un environnement agressif.
Marque: Bohlender™ D590-18
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Description
- Bouchon à vis rouge en ETFE renforcé en fibre de verre
- Pièces internes : Bague en V en ETFE, joint torique en FKM, bague conique en PTFE et bague d’étanchéité
- Pour les diamètres de tubulure inférieurs à 3 mm (non exposée au milieu)
- Offre une très bonne résistance chimique
- Le milieu est uniquement exposé au PTFE
Spécification
Conforme aux spécifications de la FDA | |
150°C | |
Joint en PTFE | |
Pour tubulure de 10 mm de D.E. | |
1/boîte |
Rouge | |
10 bar | |
Joint à vis | |
-50°C | |
GL 18 |