Learn More
Bohlender™ Raccords à vis en ETFE renforcés en fibre de verre BOLA™
Utilisez ces raccords à vis pour connecter les équipements et les accessoires à filetages GL à la tubulure à paroi rigide ou aux tubes en verre, en plastique ou en métal.Les raccords à vis en ETFE renforcés en fibre de verre Bohlender™ BOLA™ sont parfaits pour fixer les sondes, les thermomètres, les tubes plongeurs ou les câbles dans les récipients de réaction.Parfaits pour une utilisation avec des produits agressifs.
21.36€ - 99.85€
Spécification
Type de produit | Joint à vis |
---|---|
Certifications/Conformité | Conforme aux spécifications de la FDA |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -50°C |
Quantité d’emballage | 1/boîte |
Couleur | Rouge |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10792173
|
Bohlender™
D593-06 |
Pour tubulures de 0,8 mm de dia. ext. | GL 14 |
25.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10028360
|
Bohlender™
D590-18 |
Pour tubulure de 10 mm de D.E. | GL 18 |
64.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10745992
|
Bohlender™
D590-32 |
Pour tubulure de 10 mm de D.E. | GL 25 |
99.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10222351
|
Bohlender™
D590-12 |
Pour tubulures de 4 mm de dia. ext. | GL 18 |
21.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10489381
|
Bohlender™
D590-30 |
Pour tubulure de 6 mm de D.E. | GL 25 |
89.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10120461
|
Bohlender™
D590-06 |
Pour tubulure de 6 mm de D.E. | GL 14 |
44.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Bouchon à vis en ETFE renforcé en fibre de verre rouge
- Pièces internes :Bague en V en ETFE, joint torique en FKM, bague conique en PTFE et bague d’étanchéité
- Pour les diamètres de tubulure inférieurs à 3 mm (non exposés au milieu)
- Excellente résistance chimique
- Le milieu est uniquement exposé au PTFE
Spécification
Joint à vis | |
-50°C | |
Rouge | |
150°C |
Conforme aux spécifications de la FDA | |
1/boîte | |
10 bar |