missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ CHROMAFIL Xtra Filtres à usage unique GF-100/25 Type de Membrane: Fibre de verre

Marque:  Macherey-Nagel™ 729228

Code nomenclature Nacres: NB.24

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

Code produit. 12416456

  • 136.00€ / 100 pièces


En stock 2
Ajouter au panier

Spécification

Spécification

Syringe Filters
∽ 80 μL
Glass Fibre
100Pack
Polypropylene (PP)
1μm
∽ 4.9 cm2
25mm
Vidéos
Documents