Learn More
Fisherbrand™ Fioles à vide à parois épaisses réutilisables
Avec des parois plus épaisses que les flacons Erlenmeyer standard
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 3.74400kg
Code produit. 15446153
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Avec parois plus épaisses que les flacons Erlenmeyer standard
  • Échelle de capacité de tubulure latérale
  • Conçu pour prendre 1 atmosphère de vide ou 29 po de mercure
  • Les tailles de 25 à 1000 ml ont un connecteur de tuyau latéral conçu pour accueillir les tubulures flexibles de 5/16 po (0,3125) de dia. ext.
  • Les tailles de 1000 ml et plus accueillent une tubulure de 3/8 po de dia. ext.
  • Plage de températures : 840°F (450°C) max. 
Compliance
  • ASTM E 1406, type II, classe I
Spécification
Spécification
ASTM E1406, type II, classe I
0,96 cm
Verre borosilicaté
50 ml
23,8 cm
840deg;F max.
Classe I
8
5,3 in
1000 ml
300 à 1000 ml
9,37 in
Raccord cannelé conçu pour les tubulures 5/16 po (0,3125)
Oui
13,5 cm