Learn More
Fisherbrand™ Filtre d’entonnoir en verre avec disque en verre fritté
Fabriqué en verre borosilicaté et disponible dans une variété de capacités. Filtres pour entonnoirs en verre Fisherbrand™ avec disque en verre fritté : filtrent les précipités moyens allant de 16 à 40 μm et de 10 à 14 μm respectivement.
73.70€ - 197.00€
Spécification
Type de produit | Entonnoir de filtration |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Comprend | Disque en verre fritté |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Porosité | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Porosité | Diamètre (métrique) du disque | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11952148
|
Fisherbrand™
|
125 ml | 4 | 65 mm |
118.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11942148
|
Fisherbrand™
|
125 ml | 3 | 65 mm |
84.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11912148
|
Fisherbrand™
|
35 ml | 4 | 30 mm |
79.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11902148
|
Fisherbrand™
|
35 ml | 3 | 30 mm |
73.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11962148
|
Fisherbrand™
|
500 ml | 3 | 95 mm |
197.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11922148
|
Fisherbrand™
|
80 ml | 3 | 40 mm |
79.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11932148
|
Fisherbrand™
|
80 ml | 4 | 40 mm |
88.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
En verre borosilicaté, plusieurs capacités disponibles. Le filtre d’entonnoir en verre avec disque en verre fritté Fisherbrand™ filtre les précipités moyens d’une porosité comprise entre 16 et 40 μm, et entre 10 et 14 μm, respectivement.
- Entonnoirs en verre borosilicaté.
- Filtres pour entonnoirs en verre fritté.
- Filtrent les précipités moyens avec une porosité de grade 3 et de grade 4.
Specifications
Entonnoir de filtration | |
Verre borosilicaté | |
Disque en verre fritté |