Learn More
Rogo Sampaic™ Lames en verre
8.80€ - 10.55€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Longueur (métrique) | 76 mm |
Largeur (métrique) | 26 mm |
Couleur | Blanc |
Quantité | 50/boîte |
Code produit | Marque | Edges | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Edges | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11832340
|
Rogo Sampaic™
BPB021 |
45° |
8.80€
50 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11802350
|
Rogo Sampaic™
BPB027 |
90°, Couper |
10.55€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Lame porte-objet 76 x 26mm colorée• Conforme ISO 8037/I
• Bords rodés 45° ou 90°, coins coupés
• 6 couleurs au choix
• Marge 20mm
• Epaisseur lame env. 1mm
• Marquage couleur résistant aux solvants
• Lame
• Bord rodé 45°
Spécification
Verre | |
26 mm | |
50/boîte |
76 mm | |
Blanc | |
76 x 26 mm |