Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtres en microfibre de verre, disques, grade MGD
Filtres en microfibre de verre sans liant pour les analyses analytiques et gravimétriques et le préfiltrage.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-1104-293
Informations supplémentaires : Poids : 0.40500kg
Code produit. 15912870
  • 240.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 21-06-2024
Description
  • Sans liant
  • Utilisation conseillée pour :
    • Filtration des liquides
    • Préfiltration
    • Clarification
    • Préparation des échantillons analytiques
    • Analyse des particules
  • Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
Spécification
120 g/m2
Disque
2,7 μm
920°ml/min
Hydrophile
0,53 mm
Blanc
Microfibre de verre sans liant
Non stérile
MGD
25 / boîte
293 mm