Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtres en microfibre de verre, grade MG 160
Filtres en microfibre de verre sans liant pour les analyses analytiques et gravimétriques et le préfiltrage.
110.00€ - 181.00€
Spécification
Poids de base | 75 g/m2 |
---|---|
Couleur | Blanc |
Format | Feuille |
Matériau | Microfibre de verre sans liant |
Particle Retention | 1,2 μm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15992810
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-201110-060090 |
60 x 90 mm | 100 / boîte |
110.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15902820
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-201110-090125 |
90 x 125 mm | 100 / boîte |
181.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15912820
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-201110-203254 |
203 x 254 mm | 50 / boîte |
151.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Sans liant
- Utilisation conseillée pour :
- Contrôle de la qualité de l’air
- Filtration air / gaz
- Filtration des liquides
- Préfiltration
- Clarification
- Préparation des échantillons analytiques
- Analyse des particules
- Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
75 g/m2 | |
Feuille | |
1,2 μm | |
400°ml/min. | |
Hydrophile |
Blanc | |
Microfibre de verre sans liant | |
Non stérile | |
MG 160 | |
0,35 mm |