Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtres en microfibre de verre, grade MGA
Filtres en microfibre de verre sans liant pour les analyses analytiques et gravimétriques et le préfiltrage.
119.00€ - 1350.00€
Spécification
Poids de base | 55 g/m2 |
---|---|
Couleur | Blanc |
Format | Feuille |
Matériau | Microfibre de verre sans liant |
Particle Retention | 1,6 μm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15972720
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1101-103257 |
103 x 257 mm |
119.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15982720
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1101-203254 |
203 x 254 mm |
308.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15992720
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1101-620620 |
620 x 620 mm |
1350.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Sans liant
- Utilisation conseillée pour :
- Filtration air / gaz
- Filtration des liquides
- Clarification de solutions tampons et de réactif
- Préparation des échantillons analytiques
- Analyse des particules
- Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
55 g/m2 | |
Feuille | |
1,6 μm | |
510 ml/min. | |
Hydrophile | |
0,25 mm |
Blanc | |
Microfibre de verre sans liant | |
Non stérile | |
MGA | |
100 / boîte |