Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtres en microfibre de verre, grade MGC
Filtres en microfibre de verre sans liant pour les analyses analytiques et gravimétriques et le préfiltrage.
Marque:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-1103-460570
Informations supplémentaires : Poids : 1.96000kg
Code produit. 15962730
  • 1336.00€ / 100 pièces
Date d’expédition estimée: 03-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Sans liant
  • Utilisation conseillée pour :
    • Analyse des matières solides en suspension dans les eaux usées conformément à la norme EN 872
    • Filtration des liquides
    • Préfiltration
    • Clarification
    • Préparation des échantillons analytiques
    • Analyse des particules
  • Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
Spécification
54 g/m2
460 x 570 mm
Sheet
Hydrophile
100 / boîte
Binder-free Glass Microfiber
White
335 mL/min.
MGC
1.2μm
0.26 mm