Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtres en microfibre de verre, grade MGC
Filtres en microfibre de verre sans liant pour les analyses analytiques et gravimétriques et le préfiltrage.
286.00€ - 1760.00€
Spécification
Poids de base | 54 g/m2 |
---|---|
Couleur | Blanc |
Format | Feuille |
Matériau | Microfibre de verre sans liant |
Particle Retention | 1,2 μm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15952730
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1103-100300 |
100 x 300 mm |
286.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15962730
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1103-460570 |
460 x 570 mm |
1760.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Sans liant
- Utilisation conseillée pour :
- Analyse des matières solides en suspension dans les eaux usées conformément à la norme EN 872
- Filtration des liquides
- Préfiltration
- Clarification
- Préparation des échantillons analytiques
- Analyse des particules
- Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
54 g/m2 | |
Feuille | |
1,2 μm | |
335°ml/min. | |
Hydrophile | |
0,26 mm |
Blanc | |
Microfibre de verre sans liant | |
Non stérile | |
MGC | |
100 / boîte |