Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtres en microfibre de verre, grade MGD
Filtres en microfibre de verre sans liant pour les analyses analytiques et gravimétriques et le préfiltrage.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-1104-300300
Weitere Details : Poids : 3.14600kg
Beschreibung
- Sans liant
- Utilisation conseillée pour :
- Filtration des liquides
- Préfiltration
- Clarification
- Préparation des échantillons analytiques
- Analyse des particules
- Non stériles, conditionnés en vrac
Spezifikation
120 g/m2 | |
Feuille | |
2,7 μm | |
920°ml/min | |
Hydrophile | |
0,53 mm |
Blanc | |
Microfibre de verre sans liant | |
Non stérile | |
MGD | |
100 / boîte | |
300 x 300 mm |