Learn More
Duran™ Colonne Vigreux en verre NS 24/29
Marque:  Duran™ 242408709
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.49200kg
Code produit. 10019840
  • 77.99€ / 1 pièce
Expédition estimée
21-04-2020
Description
Description
Colonne de Vigreux
• Colonne de Vigreux
• Inclus avec chemise de verre. AVEC CHEMISE
Spécification
Spécification
Glass jacket, 2 NS 24/29 standard ground joint, shirt
Glass
Vigreux column
650mm
1Each
NS 24/29