Learn More
Fisherbrand™ Ampoule à décanter piriforme en verre avec robinet d’arrêt en PTFE
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. L’entonnoir de séparation piriforme en verre Fisherbrand™ avec robinet d’arrêt en PTFE sépare les mélanges en solvants non miscibles. Disponible avec robinet d’arrêt interchangeable en verre ou en PTFE, mais fourni avec un bouchon en verre et en plastique.
74.15€ - 155.00€
Spécification
Type de produit | Ampoule à décanter |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Certifications/Conformité | ISO 4800 |
Quantité | 1 boîte |
Robinets d’arrêt | PTFE |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Numéro de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Numéro de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11982138
|
Fisherbrand™
|
1000 ml | 29/32 |
155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11952138
|
Fisherbrand™
|
100 ml | 19/26 |
74.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11962138
|
Fisherbrand™
|
250 ml | 24/29 |
124.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11972138
|
Fisherbrand™
|
500 ml | 24/29 |
132.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11942138
|
Fisherbrand™
|
50 ml | 19/26 |
89.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. L’entonnoir de séparation piriforme en verre avec robinet d’arrêt en PTFE Fisherbrand™ sépare les mélanges en solvants non miscibles. Disponible avec robinet d’arrêt en verre ou en PTFE interchangeable, mais livrée avec un robinet d’arrêt en verre et plastique.
- Un bouchon facile à ouvrir permet de réduire l’accumulation de pression pendant le traitement.
Spécification
Ampoule à décanter | |
ISO 4800 | |
PTFE |
Verre borosilicaté | |
1 boîte | |
PTFE |