Learn More
Gravis Flacon d’échantillons en verre
Amber pillbox style glass bottles, diameter 30 mm.
Marque: Gravis E010251210
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 4.77000kg
Description
- Amber glass
Spécification
Jaune | |
Non-sterile | |
25 ml | |
Rond | |
Autoclavable | |
Sample Vial | |
Certified Quality |
Verre | |
Reusable | |
No | |
0.8 oz. | |
210/Bte | |
No |