Learn More
Fisherbrand™ Flacon de culture en verre
Recommandé pour une utilisation en HPLC.
11.85€ - 21.70€
Spécification
Matériau | verre |
---|---|
À utiliser avec (application) | HPLC |
Type de goulot | Flacon de culture |
Type de base | Fond plat |
Quantité | 100 |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11556064
|
Fisherbrand™
|
Ambré | 5,5 ml | 44,6 mm |
21.70€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11501374
|
Fisherbrand™
|
Transparent | 1,4 ml | 40 mm |
12.85€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11595884
|
Fisherbrand™
|
Transparents | 2,3 ml | 31,5 mm |
18.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11511374
|
Fisherbrand™
|
Ambré | 1,4 ml | 40 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11566064
|
Fisherbrand™
|
Ambré | 5,5 ml | 44,6 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12960861
|
Fisherbrand™
|
Ambré | 2,3 ml | 31,5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Recommandé pour une utilisation en HPLC
- Les flacons cylindriques et les bouchons correspondants peuvent également être fournis sous forme de KIT 2 en 1
- Combinaison flacon/bouchon pratique et économique pour des analyses non critiques
Spécification
verre | |
Flacon de culture | |
100 |
HPLC | |
Fond plat | |
Non |