Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Bouchon en verre, avec rodage normalisé, octogonal
Obturateur rodé en verre transparent DURAN™.
Marque:  DWK Life Sciences 216241603
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.51500kg
Code produit. 10010141
  • 41.50€ / 1 pièce
Expédition estimée
15-10-2020
Ajouter au panier
Description
Description
Les bouchons en verre DURAN™ demi-hauteur ou pleins peuvent être utilisés pour sceller des objets en verre tels que des flacons, des entonnoirs à décanter ou des flacons de réactifs à col rodé. Le joint de sol conique standard forme un joint étanche. Utilisez de la graisse pour les applications de chauffage ou de vide. Avec une tête octogonale. Note sur l'utilisation des bouchons en verre DURAN™ avec les bouteilles en verre sodocalcique : Si la bouteille et le bouchon présentent une différence de température de plus de 30 °C, les bouchons en verre peuvent coller !
  • Comprenant uniquement des composants en verre, ils conviennent pour l'entreposage de produits agressifs
  • Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
  • Octogonal
Spécification
Spécification
non
1 Ea.
Boro 3.3
Storage of Air Sensitive Reagents, and Chemicals; Storage of Hygroscopic Solids, Granules and Powders; Storage of Pharmaceutical APIs; Sealing Laboratory Glassware Such as Flasks, Reagent Bottles, and Mixing Cylinders
ST 85/55