Learn More
Hirschmann™ Bouchon en verre creux
Pour la fermeture sûre et sécurisée de flacons, bouteilles, tubes et autres appareils de laboratoire. Les bouchons en verre creux Hirschmann Instruments™ sont fabriqués en verre transparent.
Marque:  Hirschmann™ 8900360
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10556172
  • 5.15€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Conformes à la norme DIN 12 252
  • Disponible en plusieurs gammes de tailles
Spécification
Spécification
Bouchon
Verre
NS 10/19
1 unité
Pour une étanchéité fiable des récipients en verre dépoli standard