Learn More
Fisherbrand™ Récipient en verre pour broyeur pour tissus en PTFE
À utiliser avec une tête de piston pour homogénéiser la matière tissulaire. Le récipient en verre pour broyeur pour tissus en PTFE est fabriqué en verre borosilicaté.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.15700kg
Description
- Verre borosilicaté de précision
- Ultra pur - aucune contamination
- Espace de broyage standard de 0,15 à 0,25 mm
- Les volumes indiqués sont les volumes utiles une fois le piston en place
Spécification
Taille d’alésage :32mm | |
Oui (individuellement) | |
50 ml | |
Homogénéiseur broyeur de tissus | |
Broyeur / homogénéiseur de tissus, piston en PTFE simple ou dentelé |
1 de chaque | |
Transparents | |
Verre | |
Réduction de la granulométrie | |
195 mm |