Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec bord
Permet une mesure et une manipulation précises et sûres des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées de classe A avec bord Hirschmann Instruments™ sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre durable DURAN™.
Marque: Hirschmann™ 2800194
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Avec graduation bleue
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
DIN EN ISO 1042 | |
Verre borosilicaté, DURAN™ | |
±0.6 ml | |
Oui |
2000 ml | |
370 mm | |
±0.6 ml | |
A |