Learn More
Rogo Sampaic™ Pipette volumétrique en verre avec graduation de 0,1 ml
Marque: Rogo Sampaic™ DGG003
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Description
Pipette graduée classe B• Ecoulement total, zéro à la pointe
• Boule de sécurité
• Verre de chimie
• Graduations ambrées vitrifiées
• Pipette classe B écoul. total
Spécification
0,05 mL | |
0.1mL | |
Oui | |
0,1 mL | |
5 ml |
Oui | |
B | |
Marron | |
Bleu | |
370 mm |