Learn More
Rogo Sampaic™ Pipettes volumétriques en verre de classe B.
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques en verre Rogo Sampaic™ de classe B sont fabriquées en verre sodocalcique transparent.
Marque:  Rogo Sampaic™ DGG006
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11712684
  • 8.43€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-06-2024
Description
  • Avec graduations ambrées vitrifiées
  • Avec ampoule renforcée
Spécification
Spécification
Oui
B
Marron
Noir
455 mm
0.1mL
Oui
0,1 mL
25 ml