missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tige en carbone vitreux, 6mm (0,24 in.) diamètre, type 2, Alfa Aesar™

Marque:  Alfa Aesar 045005.DJ

Code nomenclature Nacres: NA.21

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15432097

  • 301.00€ / 50mm

En stock, prêt à être expédié : 1

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

Glassy carbon rod
50mm
≈0.40g/cm
Tube
MFCD00133992
Vidéos
FDS Documents