Learn More
Thermo Scientific™ Creuset à rétreint en carbone vitreux pour la croissance de cristaux
Le carbone glassy offre une grande pureté, une résistance à la corrosion, une stabilité thermique et une structure imperméable aux gaz et aux liquides.
173.90€ - 1025.00€
Spécification
Description | Tapered |
---|---|
Matériau | Glassy Carbon |
À utiliser avec (application) | Pour la croissance en cristal |
Product Type Specs | Creuset en carbone vitreux |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15493745
|
Thermo Scientific™
040955.KT |
37 mL | Top: 51mm | 30mm | Tapered |
439.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15403755
|
Thermo Scientific™
040956.KT |
105mL | Partie supérieure 59mm | 59mm | Tapered |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15413755
|
Thermo Scientific™
040957.KT |
190mL | Partie supérieure 45mm | 168mm | Tapered |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15423755
|
Thermo Scientific™
040958.KT |
277mL | Partie supérieure 73mm | 85mm | Tapered |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15473745
|
Thermo Scientific™
040953.KT |
17 mL | Top: 31mm | 43mm | Tapered |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15483745
|
Thermo Scientific™
040954.KT |
18mL | Partie supérieure 24mm | 87mm | Tapered |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15433755
|
Thermo Scientific™
040959.KT |
370mL | Partie supérieure 69mm | 133mm | Tapered |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Soumis à un traitement thermique à haute température qui confère des propriétés de matériaux spéciaux, notamment une force et une résistance à la corrosion nettement améliorées.Le carbone vitreux offre :
- Résistance à tous les agents de décomposition humides
- Aucun effet de mémoire (adsorption et libération incontrôlées d’éléments étrangers)
- Aucune contamination des échantillons analytiques
- Stabilité des mélanges acides et alcalins
- Aucun effet humide des fontes métalliques
- Une bonne résistance aux chocs thermiques permet un temps de chauffage et de refroidissement rapide
- Résistance à l’usure abrasive
- Bonne conductivité électrique
Spécification
Tapered | |
Glassy Carbon | |
Pour la croissance en cristal | |
Creuset en carbone vitreux |