Learn More
GLS Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 3A12A1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | GLS |
---|---|
Clone | 3A12A1 |
Concentration | 1 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16827985
|
Proteintech
66265-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16817985
|
Proteintech
66265-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes the K-type mitochondrial glutaminase. The encoded protein is an phosphate-activated amidohydrolase that catalyzes the hydrolysis of glutamine to glutamate and ammonia. This protein is primarily expressed in the brain and kidney plays an essential role in generating energy for metabolism, synthesizing the brain neurotransmitter glutamate and maintaining acid-base balance in the kidney. Alternate splicing results in multiple transcript variants.Spécification
GLS | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AAD20, GAC, GLS, GLS1, glutaminase, K glutaminase, KIAA0838, L glutamine amidohydrolase | |
GLS | |
IgG2b | |
Protein A | |
Antibody |
3A12A1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Porcine, Rat | |
D3Z7P3, O94925, P13264 | |
14660, 24398, 2744, 399525 | |
GLS Fusion Protein Ag24227 | |
Primary | |
-20°C | |
GLS |