Learn More
Glucose monohydrate, Honeywell Fluka™
Catalog Number 16636153
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
5996-10-1
C6H14O7
198.17
OSNSWKAZFASRNG-WNFIKIDCSA-N
133126654
(2S,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxyméthyl)oxane-2,3,4,5-tétrol hydrate
O.OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
5996-10-1
C6H14O7
198.17
OSNSWKAZFASRNG-WNFIKIDCSA-N
133126654
(2S,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxyméthyl)oxane-2,3,4,5-tétrol hydrate
O.OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Conforme aux normes analytiques de Ph. Eur., BP, Ph Franç., 7,0 à 9,5 % d’eau
  • Large sélection de matériaux de supports et de tailles de cartouches / colonnes
  • Chaque lot de la phase stationnaire a été testé pour assurer la reproductibilité d’un lot à l’autre
  • B&J’, qualité fiable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Conditionnement Bouteille en plastique
Quantité 1 kg
Solvants résiduels Complying
Pourcentage de pureté 97.5 - 102.0 %
Qualité Réactif Pharmacopée produits organiques
Forme physique Poudre