missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glucose monohydrate, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Description
- Large sélection de matériaux de supports et de tailles de cartouches / colonnes
- Chaque lot de la phase stationnaire a été testé pour assurer la reproductibilité d’un lot à l’autre
- B&J’, qualité fiable
Spécification
Conditionnement | Bouteille en plastique |
Quantité | 1 kg |
Solvants résiduels | Complying |
Pourcentage de pureté | 97.5 - 102.0 % |
Qualité | Réactif Pharmacopée produits organiques |
Forme physique | Poudre |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'