Learn More
Glutaraldéhyde, 25 % solution aq., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11423488
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
111-30-8
C5H8O2
100.12
MFCD00007025
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
3485
CHEBI:64276
pentanedial
O=CCCCC=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
111-30-8
C5H8O2
100.12
MFCD00007025
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
3485
CHEBI:64276
pentanedial
O=CCCCC=O
Glutaraldehyde is used for cross-linking proteins and polyhydroxy materials. Also used as a fixative for tissues and as an amine-reactive homobifunctional crosslinker. It is also used in coupling reaction of biotin hydrazides to nucleic acids which is useful for conjugating fluorescent hydrazides and hydroxylamines to DNA and for stabilization ofproteins on agarose beads,activation of polystyrene and glass, for immobilization of antibodies and antigens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le glutaraldéhyde est utilisé pour la réticulation des protéines et des matériaux polyhydroxy. Également utilisé comme fixateur pour les tissus et comme réticulateur homoboifunctionnel réactif aux amines et comme désinfectant pour les équipements médicaux. Il est également utilisé pour coupler la réaction des hydrazures de biotine aux acides nucléiques, ce qui est utile pour conjuguer les hydrazides fluorescents et les hydroxylamines à l’ADN et pour stabiliser les protéines sur les billes d’agarose, activer le polystyrène et le verre, pour l’immobilisation des anticorps et des antigènes. C’est un désinfectant qui est rapidement efficace contre les formes végétatives des bactéries Gram-positif et Gram-négatif.
Solubilité
Miscible à l’eau, à l’éthanol, au benzène, à l’éther, à l’acétone, au dichlorométhane, à l’éthylacétate, à l’isopropanol, au n-hexane et au toluène.
Remarques
Sensible à la chaleur et à l’air. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Glutaraldehyde
Densité 1.062
Plage de pourcentage du dosage 0.25
Formule linéaire OHC(CH2)3CHO
Indice de réfraction 1.373
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2922
Beilstein 605390
Merck Index 14,4472
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,benzene,ether,acetone,dichloromethane,ethylacetate,isopropanol,n-hexane and toluene.
Poids de la formule 100.12
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Glutaraldehyde, 25% aq. soln.
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .